Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Glasmikrofaserfilter, Scheiben, Gütegrad 13440
Bindemittelfreie Filter aus Glasmikrofaser für analytische und gravimetrische Analysen und Vorfilterung.
Marke: Sartorius Stedim Biotech™ 13440-100------K
Additional Details : Gewicht : 0.13500kg
Beschreibung
- Bindemittelfrei
- Geeignet für:
- Vorfiltration von relativ reinen Lösungen wie Gewebekulturmedien. Analyse von Schwebstoffen im Abwasser gemäß EN 872.
- Analytisc Probenvorbereitung
- Partikelanalyse
- Reinigung
Spezifikation
88 g/m2 | |
bindemittelfreie Glas-Mikrofaser | |
Hydrophil | |
500 °C |
Scheibe | |
13400 | |
50/Packung | |
100 mm |