Learn More
Globe Scientific Medienflaschen aus Glas
Artikelnummer. 31923921 Alle ansehen Globe Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
5 L
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
31923921 1 L 10 Stück
31923132 50 mL 10 Stück
31921733 100 mL 10 Stück
31921963 250 mL 10 Stück
31922064 500 mL 10 Stück
31921501 2 L 10 Stück
31923917 5 L 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 31923921 Lieferant Globe Scientific Lieferanten-Nr. 8101000
Optimieren Sie Ihre Labor-Grundlagen mit Globe Scientific
Verwenden Sie den Aktionscode 27959
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Globe Glass™ Media-Flaschen sind mit einem breiten Öffnungsverlauf konstruiert, um das Befüllen, Abgeben und Pipettern zu erleichtern.
  • Ein tropffreier Gießring und ein autoklavierbarer Polypropylen (PP)-Schraubverschluss ermöglichen die Sterilisation von Medien und Reagenzien.
  • Globe Glass™ Mediaflaschen sind in den Größen 50 ml bis 10.000 ml erhältlich.
  • ASTM E438, Typ I, Klasse A, Borosilikat 3.3 Glas
  • GL32 Polypropylen (PP) Schraubkappe bei Größe 50 ml
  • GL45 Polypropylen (PP) Schraubkappen in den Größen 100 ml bis 10 l
  • Gießring für tropffreie Flüssigkeitsübertragung
  • Hohe Chemikalienresistenz
  • Duale metrische Graduierungen
  • Langlebiger weißer Emailledruck
  • Große weiße Beschriftungsfläche
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1 L
Farbe Klar
Material Borosilikatglas (3.3)
Sterilität Nicht steril
Closure Included Ja
Graduated Ja
Öffnung Schraubgewinde
Verschlussgröße GL45
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 33,81 oz.
Form Rund
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Produkttyp Medienflasche