Learn More
Globe Scientific Glass Media Bottles
Artikelnummer. 31923917
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
5 L
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
31923917 5 L 1 Stück
31923132 50 mL 10 Stück
31921733 100 mL 10 Stück
31921963 250 mL 10 Stück
31922064 500 mL 10 Stück
31923921 1 L 10 Stück
31921501 2 L 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 31923917 Lieferant Globe Scientific Lieferanten-Nr. 8105000
Optimieren Sie Ihre Labor-Grundlagen mit Globe Scientific
Verwenden Sie den Aktionscode 27959
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Globe Glass™ media bottles are designed with a wide mouth for ease of filling, dispensing and pipetting.
  • A drip free pour ring and autoclavable polypropylene (PP) screw cap enable sterilizations of media and reagents.
  • Globe Glass™ media bottles are available in sizes 50 mL to 10000 mL.
  • ASTM E438, Type I, Class A, Borosilicate 3.3 Glass
  • GL32 polypropylene (PP) screw cap on size 50 mL
  • GL45 polypropylene (PP) screw caps on sizes 100 mL to 10 L
  • Pouring ring for drip free liquid transfer
  • High resistance to chemicals
  • Dual scale metric graduations
  • Durable white enamel printing
  • Large white marking area
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 5 L
Farbe Clear
Material Borosilicate Glass (3.3)
Sterilität Non-sterile
Closure Included Yes
Graduated Yes
Öffnung Threaded
Verschlussgröße GL45
Autoklavierbar Autoclavable
Kapazität (angloamerikanisch) 169.07 oz.
Form Round
Einwegprodukt Reusable
Produkttyp Media Bottle