Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Glasbeschichtete Edelstahlverschraubung
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0.5 mm
0.8 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Geringes Totvolumen
- Hochtemperaturanwendungen
- Leckfreie Anschlüsse
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Glasbeschichtete Edelstahlverschraubung |
| Material | Edelstahl |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0.5 mm |