Learn More
Cytiva Glasdeckel
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
125 ml-Becher
250 ml-Becher
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Zur Verwendung mit Gel-Färbegeräten
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Glas (ohne Typ) |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 125 ml-Becher |
| Menge | Je |