Learn More
Rogo Sampaic™ FAERBETROG LAVERAN 3 OBJEKTRAEGER OBJEKTRAEGER
Artikelnummer. 11722654
Click to view available options
Anzahl Objektträger:
3
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11722654
Marke: Rogo Sampaic™ BPL031
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Material Glas
Typ Färbebehälter
Anzahl Objektträger 3
Abmessungen (L x B) 58 x 94 mm
Länge (metrisch) 58 mm
Breite (metrisch) 94 mm
Tiefe (metrisch) 33 mm