Learn More
Rogo Sampaic™ Objektträger aus Glas
Marke:  Rogo Sampaic™ BPB027
Additional Details : Gewicht : 0.26010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11802350
  • 10.40 CHF / 50 Stück
Auf Lager, versandfertig: 1
Spezifikation
Geschnitten 90°
White
76 x 26mm
Glas
50Pack