Learn More
Karl Hecht™ Assistent™ Weithalsige Flaschen mit Schraubverschlüssen
Artikelnummer. 10135711
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Farbe:
Bernstein
Klar
Packungsgröße:
1 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Farbe Packungsgröße
10135711 50 ml Klar 1 Stück
10135951 30 ml Bernstein 1 Stück
10778482 50 ml Bernstein 1 Stück
11391525 100 ml Bernstein 1 Stück
10155471 250 ml Bernstein 1 Stück
10267471 250 ml Klar 1 Stück
10145711 500 ml Bernstein 1 Stück
10471512 1000 ml Bernstein 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10135711 Lieferant Karl Hecht™ Lieferanten-Nr. 41324018
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4.20 CHF
    1.29 CHF / 1 Stück
    Sparen 2.91 CHF
    69% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Optimal zur Aufbewahrung von trockenen Pulvern im Labor. Die Karl Hecht™ Assistent™ Weithalsflaschen mit Schraubverschluss ermöglichen einen einfachen Zugriff den Inhalt.
  • Mit Gewinde und Schraubverschluss
  • Erhältlich in Klarglas oder Braunglas
  • Braunglas ist ideal zum Schutz lichtempfindlicher Materialien.
  • Die Schraubverschlüsse sind hitzebeständig bis 110 °C.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 50 ml
Farbe Klar
Enthält Gewinde und Schraubkappe
Material Glas
Öffnung Weit
Produkttyp Gefäß