Learn More
Fisherbrand™ Aräometer aus Glas
Click to view available options
Dichte (metrisch):
1000 bis 1220 g/l
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Typ | Glashydrometer |
| Länge (metrisch) | 300 mm |
| Dichte (metrisch) | 1000 bis 1220 g/l |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.