Learn More
Alla France™ Glass Hydrometer for Petroleum Industry
Artikelnummer. 15824812
Click to view available options
Länge (metrisch):
340 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15824812
Marke: Alla France™ 3113TP075/15QP
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Alla France™ Glass Hydrometer for Petroleum Industry is designed to measure the relative density of a liquid.
  • Calibration temperature: 15.6°C
  • Surface tension: 27.5 mN/m
  • Supplied in a plastic box
  • Not standardized
  • Reading below meniscus
  • With fiducial mark
  • With individual number
Spezifikation
Typ Density Hydrometer
Genauigkeit ±0.001 g/mL
Schritten 0.001 g/mL
Länge (metrisch) 340 mm
Enthält Thermometer with red liquid
Beschreibung 0.75 to 0.85 g/mL range
Temperaturgenauigkeit ±1 °C
Material Glas
Temperaturbereich (metrisch) −10 to 60°C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Petroleum Industry