Learn More
Fisherbrand™ Messpipetten aus Glas, Klasse B, Typ 2
Zum sicheren Pipettieren von Flüssigkeiten. Fisherbrand™ Messpipetten der Klasse B, Typ 2 werden aus Kalknatronglas gefertigt. Bei Pipetten des Typs 2 befindet sich die Nullmarkierung an der Spitze.
38.25 CHF - 52.50 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Klasse B, BS 700 ISO 835 |
---|---|
Klasse | Klasse B |
Material | Kalknatronglas |
Skala | Ja |
Menge | 5/Pckg. |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Toleranz | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Toleranz | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11942178
|
Fisherbrand™
FB50227 |
10 mL | ± 0.05 ml |
38.85 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 07-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11952178
|
Fisherbrand™
FB50229 |
25 mL | ±0.02 ml |
52.50 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 10-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11932178
|
Fisherbrand™
FB50225 |
5 mL | ±0.015 ml |
38.25 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Blaue Keramikgraduierungen
- Typ 2 Pipetten
- Kalknatronglas
- Klasse-B-Toleranzen
- Graduiert
Spezifikation
Klasse B, BS 700 ISO 835 | |
Kalknatronglas | |
5/Pckg. |
Klasse B | |
Ja | |
Vollpipette |