Learn More
Fisherbrand™ Messpipetten aus Glas, Klasse AS, Typ 1
Zum genauen Pipettieren von Flüssigkeiten. Fisherbrand™ Messpipetten der Klasse AS Typ 1 werden aus Kalknatronglas gefertigt. Bei Pipetten des Typs 1 befindet sich die Nullmarkierung an der Oberseite.
7.75 CHF - 19.35 CHF
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15277925
|
Fisherbrand™
FB50232 |
1 ml |
7.75 CHF
2 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15287925
|
Fisherbrand™
FB50234 |
2 mL |
9.40 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 10-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15297925
|
Fisherbrand™
FB50236 |
5 ml |
9.65 CHF
2 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15207935
|
Fisherbrand™
FB50238 |
10 ml |
12.25 CHF
2 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15217935
|
Fisherbrand™
FB50240 |
25 mL |
19.35 CHF
2 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Pipettieren Sie Flüssigkeiten präzise. Fisherbrand™ Graduierte Pipetten der Klasse AS, Typ 1 werden aus Kalknatronglas hergestellt. Pipetten vom Typ 1 haben ihre Nullmarkierung oben.
- Kalknatronglas
- Typ 1
- Blaue Graduierungen
- Klasse AS
- Konformitätsbescheinigung für Charge kann heruntergeladen werden
Spezifikation
Kalknatronglas | |
Ja | |
Pipette |