Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 835 |
| Klasse | AS |
| Material | Kalknatronglas |
| Skala | Ja |
| Graduierungen | 0.01 ml |
| Menge | 2/Pckg. |
| Volumen (metrisch) | 1 ml |
| Typ | Pipette |