Learn More
Hirschmann™ Messpipetten aus Glas, Klasse AS
Volumetrische Genauigkeit für Ihre Pipettierverfahren. Hirschmann Instruments™ Messpipetten der Klasse AS mit blauer Graduierung werden standardmäßig mit einem Stopfen aus Baumwolle geliefert.
Marke: Hirschmann™ 1101160
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gemäß DIN EN ISO 835
- Hauptpunkt-Ringgraduierung in blau
- Graduiert bis zur Spitze, Null oben, Typ 3
- Konformitätszertifiziert, mit Chargenidentifikation mit Datum
Spezifikation
Ja | |
AS | |
Ja | |
0.03 ml | |
10 ml |
DIN EN ISO 835 | |
Polypropylen | |
12/Pckg. | |
Blau | |
Vollpipette |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hirschmann™ Messpipetten aus Glas, Klasse AS > Kapazität: 10 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur