Learn More
Merck Zubehörteil für die 47-mm All-Glass Filterhalter Kits und das MilliSolve Kit
Soll Teile aus Millipore Glas-Vakuumfiltrationskits ersetzen bzw. eine Alternativkonfiguration ermöglichen
Marke: Merck XX5014704
Additional Details : Gewicht : 0.64080kg
Beschreibung
Soll Teile aus Millipore Glas-Vakuumfiltrationskits ersetzen bzw. eine Alternativkonfiguration ermöglichen
Spezifikation
Durchsichtig | |
Borosilikatglas | |
500 ml |
Geschliffene Glasdichtung | |
Geschliffene Glasdichtung | |
47 mm |