Learn More
Fisherbrand™ Wiederverwendbare dickwandige Filterflaschen
Mit dickeren Wänden als herkömmliche Erlenmeyerkolben
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 3.74400kg
Beschreibung
Mit dickeren Wänden als herkömmliche Erlenmeyerkolben
- Seitenrohranschluss Volumenskala
- Für 1 Vakuumatmosphäre oder 29-Zoll-Quecksilbersäule
- Die Größen 25 bis 500 ml sind mit seitlichen Schlauchanschlüssen versehen 5,16 im Außendurchmesser des Schlauchs
- Die Größe von 1000 ml eignet sich für Schläuche mit einem Außendurchmesser von 3,8 Zoll.
Compliance
- ASTM E 1406, Typ II, Klasse I
Spezifikation
ASTM E 1406, Typ II, Klasse I | |
0,96 cm | |
Borosilikatglas | |
50 mL | |
23,8 cm | |
Max. 840 °F | |
Klasse I | |
8 |
5,3 in. | |
1000 mL | |
300 bis 1000 ml | |
9,37 in. | |
Schlauchanschluss für 5/16 in.-Schläuche (0,3125) | |
Ja | |
13,5 cm |