Learn More
Biochrom 560 nm Ersatzfilter für Biochrom WPA CO7500 Kolorimeter
560 nm Ersatzfilter für Biochrom WPA CO7500 Kolorimeter
Marke: Biochrom 80-3004-26
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- 560-nm-Filter
- Zur Verwendung mit Biochrom WPA CO700 Kolorimeter
- Einfach zu installieren
Bestellinformation
Bandbreite
Spezifikation
10 nm | |
WPA CO7500 Kolorimeter | |
560 nm |
Interferenzfilter | |
Round |