Learn More
Kartell™ Universalspatel aus Glasfaser/Nylon
Die Konstruktion aus Glasfasernylon gewährleistet eine hervorragende chemische Beständigkeit. Kartell™ Spatel aus Glasfasernylon eignen sich für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Arbeiten im Labor sowie für Schulungszwecke.
Marke: Kartell™ 0059600
12.21 CHF gültig bis 2026-05-31
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "28018" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Hergestellt aus Glasfaser-Nylon für ausgezeichnete chemische Beständigkeit.Kartell™ Spateln aus Glasfasernylon eignen sich für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, für Laborarbeiten und im Bildungswesen.
- Allzweckspatel mit ausgezeichneter chemischer Beständigkeit
- Schaber mit Löffel oder Doppelschaber
- Autoklavierbar
- Gemäß DIN12890-Norm hergestellt
Spezifikation
| 10/Packung | |
| Mit Löffelenden | |
| Rot | |
| Zur Verwendung in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie, preiswerte Allzweck-Spatel | |
| Glasfasernylon |
| Ja | |
| 1.5 ml | |
| NSF/ANSI-Norm 51, DIN 12890 | |
| 13 bis 17 mm | |
| 180 mm |