Learn More
Kartell™ Universalspatel aus Glasfaser/Nylon
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10295181
Click to view available options
Länge (metrisch):
150 mm
180 mm
Form:
Flaches Ende
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 10295181
Marke: Kartell™ 0059400
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Die Konstruktion aus Glasfasernylon gewährleistet eine hervorragende chemische Beständigkeit. Kartell™ Spatel aus Glasfasernylon eignen sich für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Arbeiten im Labor sowie für Schulungszwecke.
Hergestellt aus Glasfaser-Nylon für ausgezeichnete chemische Beständigkeit.Kartell™ Spateln aus Glasfasernylon eignen sich für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, für Laborarbeiten und im Bildungswesen.
  • Allzweckspatel mit ausgezeichneter chemischer Beständigkeit
  • Schaber mit Löffel oder Doppelschaber
  • Autoklavierbar
  • Gemäß DIN12890-Norm hergestellt
Spezifikation
Menge 10 Packungen
Autoklavierbar Autoklavierbar
Form Flaches Ende
Farbe Rot
Zertifizierung/Konformität NSF/ANSI-Norm 51, DIN 12890
Produkttyp Spatel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Verwendung in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie, preiswerte Allzweck-Spatel
Breite (metrisch) 13 bis 17 mm
Material Glasfasernylon
Länge (metrisch) 150 mm