Learn More
Merck Glass Fiber Filters Without Binder, 1 μm
Hydrophilic Glass Fiber without Binder Resin filter
136.00 CHF - 483.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Farbe | Weiß |
Filtertyp | Tiefenfilter |
Sterilität | Steril |
Güte | APFB |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Scheibe | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Scheibe | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10126340
|
Merck
APFB02500 |
2,5 cm | Borosilikat-Mikrofaserglas |
136.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10285413
|
Merck
APFB03700 |
3,7 cm | Borosilikat-Mikrofaserglas |
164.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10268100
|
Merck
APFB04700 |
4,7 cm | Borosilikat-Mikrofaserglas |
186.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 30-04-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11708792
|
Merck
APFB15050 |
15 cm | Glasfaser |
483.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Hydrophile Glasfaser ohne Binderharzfilter
Millipore fibrous disc filters are available in a wide range of flow rates and throughput capacities. Our Glass Fiber filters are available with or without binder resins and can be sterilized by EO, gamma, or autoclave (121 °C at 1 bar).Glass Fiber Filters without Binder Resin:
The filters without binder resin retain their structural integrity without weight loss when heated up to 500 °C and can therefore be used in gravimetric analysis as well as for the filtration of hot gases.
Type APFB
•Higher mechanical strength when wet and greater loading capacity than type APFA filters
•Use for liquid clarification, quantification of solids in suspensions of fine particles, and scintillation counting
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Tiefenfilter | |
APFB | |
500 °C | |
Filtermembranen |
Weiß | |
Steril | |
Glatt | |
700 µm | |
Hydrophil |