Learn More
Merck Glass Fiber Filters Without Binder, 1.2 μm
Hydrophilic Glass Fiber without Binder Resin filter
Marke: Merck APFC03700
127.92 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23269" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Hydrophile Glasfaser ohne Binderharzfilter
Faserige Millipore Scheibenfilter sind in einer Vielzahl von Durchflussraten und Durchsatzkapazitäten erhältlich. Unsere Glasfaserfilter sind mit oder ohne Binderharze erhältlich und können durch EO, Gammastrahlen oder Autoklavieren sterilisiert werden (121 °C bei 1 bar).Glasfaserfilter ohne Binderharz:
Die Filter ohne Binderharz behalten ihre strukturelle Integrität ohne Gewichtsverlust, wenn sie auf bis zu 500 °C erhitzt werden und können daher sowohl für gravimetrische Analysen als auch für die Filtration von heißen Gasen verwendet werden.
Typ APFA
• Rückhaltung feiner Partikel mit guter Effizienz, auch bei hohen Durchflussraten
• Empfohlen für die Überwachung von Abwasser und die Aufnahme von Schwebstoffpartikeln in Gasen (z. B. Dämpfe aus Schornsteinen)
• Verwendung in biochemischen Anwendungen (z. B. Zellgewinnung und Filtration von Protein- oder Nukleinsäure-Präzipitaten)
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Tiefenfilter | |
1,2 μm | |
APFC | |
Für die Entfernung von Feinpartikeln und Mikroorganismen als APFA-Filter | |
100/Packung | |
500 °C | |
240 µm | |
Hydrophil | |
3,7 cm |
Weiß | |
Glasfaser | |
Steril | |
1.2 ml/min/cm2 | |
APFC | |
Glatt | |
500 °C | |
Filtermembranen | |
37 mm |