Learn More
Merck Glass Fiber Filters Without Binder, 1.2 μm
Hydrophilic Glass Fiber without Binder Resin filter
Marke:  Merck APFC02500
153.14 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23269" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10548252
  • 167.00 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Hydrophile Glasfaser ohne Binderharzfilter
Faserige Millipore Scheibenfilter sind in einer Vielzahl von Durchflussraten und Durchsatzkapazitäten erhältlich. Unsere Glasfaserfilter sind mit oder ohne Binderharze erhältlich und können durch EO, Gammastrahlen oder Autoklavieren sterilisiert werden (121 °C bei 1 bar).
Glasfaserfilter ohne Binderharz:
Die Filter ohne Binderharz behalten ihre strukturelle Integrität ohne Gewichtsverlust, wenn sie auf bis zu 500 °C erhitzt werden und können daher sowohl für gravimetrische Analysen als auch für die Filtration von heißen Gasen verwendet werden.
Typ APFA
• Rückhaltung feiner Partikel mit guter Effizienz, auch bei hohen Durchflussraten
• Empfohlen für die Überwachung von Abwasser und die Aufnahme von Schwebstoffpartikeln in Gasen (z. B. Dämpfe aus Schornsteinen)
• Verwendung in biochemischen Anwendungen (z. B. Zellgewinnung und Filtration von Protein- oder Nukleinsäure-Präzipitaten)
Spezifikation
Spezifikation
2 l/min/cm41,2
Autoklavierbar
Tiefenfilter
1,2 µm
Steril
Bestimmung der gesamten suspendierten Feststoffe im Trinkwasser, Filtration von Proteinen nach der Nukleinsäure-TCA-Fällung
Hydrophil
932 °F
0,0094 in.
Filtermembranen
0,98 in.
2,5 cm
54 mm H2O
Weiß
Borosilikat-Mikrofaserglas
1,2 μm
1.2 ml/min/cm2
APFC
Glatt
500 °C
240 µm
Hydrophil
2,5 cm