Learn More
Merck Glasfaserfilter
Zur Vorfiltration und für Kontaminationsanalysen
Marke:  Merck AP2001300
73.80 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23269" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10648451
  • 78.30 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Für Vorfiltration und Kontaminationsanalyse
Überblick
Faserige Millipore Scheibenfilter sind in einer Vielzahl von Durchflussraten und Durchsatzkapazitäten erhältlich. Unsere Glasfaserfilter sind mit oder ohne Binderharze erhältlich und können durch EO, Gammastrahlen oder Autoklavieren sterilisiert werden (121 °C bei 1 bar).
Glasfaserfilter mit Bindemittelharz: Millipore Filter mit Bindemittelharz haben eine hervorragende Nassfestigkeit und eignen sich hervorragend für qualitative Analysen und Vorfiltration, insbesondere bei stark kontaminierten Flüssigkeiten. Sie werden auch häufig zur Klärung wässriger Lösungen verwendet.
Typ AP20
  • Geringere Retention, höhere Schmutzaufnahmekapazität als AP15-Filter
  • Empfohlener Vorsatzfilter für 0,8 bis 8,0 µm-Filter
  • Vorgelagerte Verwendung zum Schutz von Filtern des Typs AP15
Typ AP25
  • Die zusätzliche Dicke sorgt für die gleiche Retention und größere Schmutzaufnahmekapazität wie von AP20
  • Empfohlener Vorsatzfilter für 0,9 bis 8 µm-Filter, insbesondere für proteinhaltige und stark kontaminierte Flüssigkeiten
  • Vorgelagerte Verwendung zum Schutz von Filtern des Typs AP15
Spezifikation
Spezifikation
46,4 l/min/ cm2
Autoklavierbar
Tiefenfilter
0,8 bis 8 µm
Steril
Vorfiltration und Kontaminationsanalysen
Hydrophil
60 µg/cm2
1022 °F
0.0149 Zoll
Filtermembranen
0,5 in.
1,3 cm
48 mm H2O
Weiß
Borosilikat-Mikrofaserglas
2 μm
1,3 ml/min/cm2
Gehäuse AP20
Binderharz
Unbedruckt
550 °C
380 µm
Hydrophil
1,3 cm
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali