Learn More
Merck Glass Fiber Filters with Binder, 1 μm
For prefiltration and contamination analysis
Marke:  Merck AP1504700
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10752721
  • 141.00 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Für Vorfiltration und Kontaminationsanalyse
Faserige Millipore Scheibenfilter sind in einer Vielzahl von Durchflussraten und Durchsatzkapazitäten erhältlich. Unsere Glasfaserfilter sind mit oder ohne Bindemittelharze erhältlich und können durch EO, Gammabestrahlung oder Autoklavieren sterilisiert werden (121 °C bei 1 bar). Glasfaserfilter mit Bindemittelharz: Millipore Filter mit Bindemittelharz haben eine hervorragende Nassfestigkeit und eignen sich hervorragend für qualitative Analysen und die Vorfiltration, insbesondere bei stark kontaminierten Flüssigkeiten. Sie werden auch häufig zur Klärung wässriger Lösungen verwendet.
Typ AP15
  • Geringste Schmutzaufnahmekapazität
  • Empfohlener Vorsatzfilter für 0,2 bis 0,6 µm-Filter
  • Spezifikation
    Spezifikation
    10,6 l/min/cm10,6
    Autoklavierbar
    Tiefenfilter
    0,2 bis 0,6 µm
    Steril
    Vorfiltration und Kontaminationsanalysen
    Hydrophil
    100 µg/cm2
    1022 °F
    0.031 Zoll
    Filtermembranen
    1,8 in.
    4,7 cm
    210 mm H2O
    Weiß
    Borosilikat-Mikrofaserglas
    1 μm
    1,6 ml/min/cm2
    Gehäuse AP15
    Binderharz
    Unbedruckt
    550 °C
    790 µm
    Hydrophil
    4,7 cm