Learn More
Gravis Tropfflaschen aus Glas
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
Anzahl pro Karton:
Je 127
Je 156
Unit Size:
127 Stück
156 Stück
Description
- Hergestellt aus Kalk-Natron-Glas
- Lieferung montiert mit Schraubverschluss, Spritzkolben und Röhrchen
Specifications
Specifications
| Kapazität (metrisch) | 30 ml |
| Material | Glas |
| Anzahl pro Karton | Je 156 |
| Höhe (metrisch) | 90 mm |