Learn More
JG Finneran Associates™ Fläschchen aus Borosilikatglas mit Bördelrand
Artikelnummer. 12357059
Click to view available options
Farbe:
Bernsteinfarben
Durchsichtig
Marking Spot:
Nein
Weiß
Flaschenhalstyp:
Bördelrand, Standardöffnung
Bördelrand, weite Öffnung
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 12357059
Marke: JG Finneran Associates™ 32011E1232A
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Available in clear or amber glass, with a graduated marking spot, and/or with a wide mouth opening. JG Finneran Associates™ Glass Crimp Top Vials, 12 x 32mm for 11mm Closure are made of clear or amber type 1 Borosilicate glass for use with Poly Crimp™ or standard aluminum crimp seals.
  • Kompatible mit Poly Crimp™ Verschlüssen oder Standard-Bördelverschlüssen aus Aluminium
  • In klarem oder braunem Borosilikatglas Typ I erhältlich
  • Erhältlich mit graduierten Markierungspunkten, die das Befüllen von Fläschchen bis zu einem gewünschten Füllstand und das Anzeigen von Probenvolumina erleichtern
  • Erhältlich in Ausführungen mit 40 % weiterer Öffnung zum Verhindern defekter Nadeln (aufgrund des erhöhten Zielbereichs)
  • Das einzigartige StepVial-Design zentriert einen Einsatz mit begrenztem Volumen für zuverlässige Verwendung mit Autosamplern vom Typ Agilent und anderen Marken
Spezifikation
Farbe Bernsteinfarben
Außendurchmesser (metrisch) 12 mm
Material Borosilikatglas
Volumen (metrisch) 2 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Entwickelt für die Arbeit mit Agilent oder anderen Autosamplern.
Skala Ja
Graduierungen 0,5, 1,0 und 1,5 ml
Flaschenhalstyp Bördelrand, Standardöffnung
Anzahl pro Packung 100/Packung
Verschlusstyp Bördelverschluss (Poly Crimp™ oder Standard-Aluminium)
Höhe (metrisch) 32 mm
Menge 100/Packung
Verschlussgröße 11 mm
Marking Spot Weiß