Learn More
JG Finneran Associates™ Fläschchen aus Borosilikatglas mit Bördelrand
Available in clear or amber glass, with a graduated marking spot, and/or with a wide mouth opening. JG Finneran Associates™ Glass Crimp Top Vials, 12 x 32mm for 11mm Closure are made of clear or amber type 1 Borosilicate glass for use with Poly Crimp™ or standard aluminum crimp seals.
Marke: JG Finneran Associates™ 32011E-1232
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Kompatible mit Poly Crimp™ Verschlüssen oder Standard-Bördelverschlüssen aus Aluminium
- In klarem oder braunem Borosilikatglas Typ I erhältlich
- Erhältlich mit graduierten Markierungspunkten, die das Befüllen von Fläschchen bis zu einem gewünschten Füllstand und das Anzeigen von Probenvolumina erleichtern
- Erhältlich in Ausführungen mit 40 % weiterer Öffnung zum Verhindern defekter Nadeln (aufgrund des erhöhten Zielbereichs)
- Das einzigartige StepVial-Design zentriert einen Einsatz mit begrenztem Volumen für zuverlässige Verwendung mit Autosamplern vom Typ Agilent und anderen Marken
Spezifikation
Durchsichtig | |
Borosilikatglas | |
Entwickelt für die Arbeit mit Agilent oder anderen Autosamplern. | |
0,5, 1,0 und 1,5 ml | |
100/Packung | |
32 mm | |
11 mm |
12 mm | |
2 ml | |
Ja | |
Bördelrand, Standardöffnung | |
Bördelverschluss (Poly Crimp™ oder Standard-Aluminium) | |
100/Packung | |
Weiß |