Learn More
Rogo Sampaic™ FAERBETROG COPLIN 5 OBJEKTTRAEGER OBJEKTTRAEGER
Artikelnummer. 11702654
Click to view available options
Anzahl Objektträger:
5
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11702654
Marke: Rogo Sampaic™ BPL005
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Fasst 10 Mikroskopobjektträger von ca. 76 x 26 mm. Die Rogo Sampaic™ Coplin-Färbegläser werden aus Kalknatronglas hergestellt.
  • Klarglas
  • Hohe Form
  • Mit Schraubverschluss
Spezifikation
Material Glas
Typ Coplin-Färbebehälter
Anzahl Objektträger 5
Abmessungen (L x B) 45 x 45 mm
Länge (metrisch) 45 mm
Breite (metrisch) 45 mm
Tiefe (metrisch) 105 mm