Learn More
Duran™ Mischzylinder aus Glas, Klasse A
Marke:  Duran™ 246183656
Additional Details : Gewicht : 0.49000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15270856
  • 90.70 CHF / 2 Stück
Verfügbar ab
21-04-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Spezifikation
Glass
A
39mm
main points ring graduation and stopper
Polyethylene
2 mL
ISO 4788
250 mL
363mm
Blue graduation
Polyethylene
±1mL