Learn More
Brand™ Zentrifugenröhrchen aus Glas
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
11 ml
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Hergestellt aus AR-GLAS™
- Wanddicke von ca. 1.0 mm
- Lieferbar in Packungen mit 100 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 11 ml |
| Material | Kalknatronglas |
| Anzahl pro Karton | 100/Packung |
| Anzahl pro Packung | 100 |
| Menge | 100/Packung |
| Form | Ohne Rand |
| Durchmesser (metrisch) | 16,5 mm |
| Graduated | Nein |
| Produkttyp | Zentrifugenröhrchen |
| Max. RZB | 3500 RCF |