Learn More
Brand™ Zentrifugenröhrchen aus Glas
Artikelnummer. 15517851 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
13 mL
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 15517851
Marke: Brand™ 779022
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das Zentrifugenröhrchen aus Glas ist randlos und nicht graduiert und wird aus AR-GLAS™ hergestellt. Es hält Geschwindigkeiten/RZB von bis zu 3.500 x g aus.
  • AR-GLAS™
  • Form mit rundem Boden
  • Ohne Rand
  • Max. Geschwindigkeit RZB 3.500 x g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 13 mL
Material Kalknatronglas
Anzahl pro Packung 200 Packungen
Bodenform Rund
Writing Area Nein
Durchmesser (metrisch) 16.5 mm
Graduated Nein
Produkttyp Zentrifugenröhrchen
Max. RZB 3500 × g