Learn More
Hirschmann™ ringcaps™ Einweg-Kapillarpipetten
Artikelnummer. 11732313
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
25 μl
Packungsgröße:
1000 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
11732313 25 μl 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11732313 Lieferant Hirschmann™ Lieferanten-Nr. 9600125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    127.00 CHF
    107.49 CHF / 1000 Stück
    Sparen 19.51 CHF
    15% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ausgezeichnet für die Arbeit mit kleinen Proben im Labor geeignet. Hirschmann Instruments™ ringcaps™ Einweg-Kapillarpipetten eignen sich für verschiedenste wissenschaftliche und medizinische Anwendungsbereiche.
  • Mit Ringmarkierung
  • Konformitätszertifiziert
  • Hergestellt aus strapazierfähigem DURAN™-Glas
  • Gemäß ISO 7550, CE-Kennzeichnung gemäß IVD 98/79 EC
Spezifikation
Genauigkeit 0.25 %
Zertifizierung/Konformität ISO 7550, CE, IVD 98/79 EG
Material Glas
Enthält Ringmarkierung
Volumen (metrisch) 25 μl
Typ Kapillarpipette
Einwegprodukt Einmalgebrauch