Learn More
BUCHI Endkolben aus Glas
Alle ansehen Buchi Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 mL
20 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Up to 4 bulbs for fractional distillation
- 5 to 40 mL sizes
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 20 mL |
| Typ | Saugkolbenrohr Ende |
| Material | Glas |