Learn More
Witeg™ Reagenzflaschen aus Braunglas mit breiter Öffnung
Artikelnummer. 15274638
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1000 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch)
15274638 1000 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15274638 Lieferant Witeg™ Lieferanten-Nr. 5 895 001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112.46 CHF
    86.76 CHF / 12 Stück
    Sparen 25.70 CHF
    22% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Sodaglas-Reagenzflaschen haben einen weiten Hals zum einfachen Befüllen und Entnehmen von Proben und werden mit einem schwarzen PP-Schraubverschluss geliefert.
  • Bernsteinfarbenes Glas
  • Weiter Hals
  • PP-Schraubverschluss enthalten
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1000 mL
Farbe Bernstein
Material Glas
Menge Gehäuse 12Pack
Verschlussfarbe Schwarz
Closure Included Ja
Verschlusstyp Schraubkappe
Form Rund
Produkttyp Flasche mit großer Öffnung