Learn More
MP Biomedicals™ Glas-Beads, 2 mm
Artikelnummer. 17416483 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17416483 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17416483 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 116540441
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Glas-Beads, 2 mm, sind wirksam beim Brechen pathogener Hefepolysaccharid-Kapseln und Hyphen in infiziertem Gewebe.
  • Aus Silikatglas
  • Probentyp:Tiergewebe, Hefe, Pilze
  • Spezifisches Gewicht:2,55
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,07 bis 0,08 in.
Durchmesser (metrisch) 1,7 bis 2,1 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) FastPrep-24 5G; FastPrep-24-Homogensierer
Zur Verwendung mit (Anwendung) Probenvorbereitung, Probenlyse, Isolierung und Reinigung von Nukleinsäuren, Proteinisolierung, Molekularbiologie, Genexpression, mikrobiologische Analyse; Genfunktion, Genregulation
Produkttyp Silika-Glas-Beads
Menge 1 kg
Sofern nicht anders angegeben, ist es nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.