Learn More
Witeg™ Glasperlen
Artikelnummer. 11885125
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11885125 1 kg 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11885125 Lieferant Witeg™ Lieferanten-Nr. 1 540 006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18.50 CHF
    16.53 CHF / 1 Stück
    Sparen 1.97 CHF
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie Witeg™ Glasperlen als Destillationssäulen-Verpackung, zum Mischen von Perlen und Sieden von Steinen.
  • Solide
  • Zubehör für Laborsäulen
  • Durchmesserbereich: zwischen .5 und 8 mm
Spezifikation
Typ Perlen
Material Glas
Durchmesser (metrisch) 6 mm
Menge 1 kg