Learn More
Glaskugeln, rein, 3.7–4.1 mm, ohne Bohrung, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10735331 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
Packungsgröße:
250 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10735331
Marke: Fisher Chemical G/0300/53
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Glaskugeln, Pure, 3,7-4,1 mm, ungebohrt, Fisher Chemical, Menge:500g, Verpackung:Kunststoffpulverbehälter, MDL-Nummer:81645
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer 81645
Spezifikation
Verpackung Pulvergefäß aus Kunststoff
Menge 500 g