Learn More
Ansell™ Gladiator™ Schwere grüne Immersionshandschuhe der Serie 16-500 aus Naturlatex
Zur Handhabung von Gläsern bei leichter bis mittelschwerer Beanspruchung entwickelt. Die Crinkle-Oberfläche bietet eine ausgezeichnete Nass- und Trockenhaftung auf rutschigen Oberflächen und schützt die Hand vor scharfen Kanten.
Marke: Ansell™ 16500070
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ergonomisch geformt, um der natürlichen Form der Hand zu folgen. Die natürlichere Handschuhform sorgt für eine bessere Passform und einen sichereren Griff.
- Gute Polsterung, gute Schnittfestigkeit, bequemer.
- Knittrige Oberfläche für mehr Griffigkeit auf rutschigen Flächen und Schutz vor scharfen Kanten
- Naturkautschuk-Beschichtung
- Cut-and-Sewn-Aufbau
- Interlock-Einlage aus Baumwolle
- Zu 3/4 getauchte Oberfläche
- Strickbündchen
Spezifikation
| Naturlatex | |
| ANSI A2 | |
| Nein | |
| Schwere Handschuhe | |
| Crinkled finish | |
| Grün | |
| Interlock Cotton | |
| 12 Paare | |
| 16-500 | |
| 230 |
| Green | |
| Specific | |
| Rubber Latex | |
| 7 | |
| Maintenance Handling dry, wet or oily large objects Trash collecting | |
| Strick | |
| Interlock-Baumwolle | |
| Gute Polsterung, gute Schnittfestigkeit | |
| 9.1 |