Learn More
Corning™ GL45 Schraubverschlüsse aus Polypropylen
Artikelnummer. 10777603 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Farbe:
Grau
Grün
Hellgrau
Violett
Anzahl pro Karton:
10 Kartons
20/Karton
Packungsgröße:
20 Stück
Artikelnummer. 10777603
Marke: Corning™ 139545LTMC
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Trägermaterialfreie Verschlusskappe mit Dichtring für eine effiziente Abdichtung
  • Autoklavierbar bei 121 °C
  • GL45-Gewinde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Grau
Enthält Polytetrafluorethylen (PTFE) hydrophobe Membran, 0.22 μm. Ermöglicht sterilen Gasaustausch und verhindert gleichzeitig Kontamination.
Material Polypropylen
Anzahl pro Karton 10 Kartons
Anzahl pro Packung 10 St./Packung
Sterilität Unsteril
Gewindegröße (metrisch) Gehäuse GL45
Produkttyp Schraubkappe mit Membran
Zur Verwendung mit (Geräte) Vorratsflasche