Learn More
GL 14-Schraubverschluss für Pyrex GL 45-Medien-Laborflasche
Beschreibung
- Verbindungssystemschraubverschlüsse für Pyrex™ GL 45 Medienlaborflaschen ermöglichen den Transfer von Flüssigkeiten in einem geschlossenen und sterilen System, ideal für Chemie- und Biotechnologielabore
- Zuerst einen Verbindungssystemschraubverschluss mit zwei oder drei Anschlüssen auswählen, dann Schlauchadapter und Einlagen hinzufügen, um den Schlauch anzubringen
- Es können vier verschiedene Schlauchdurchmesser verwendet werden (AD 1.6, 3.0, 3.2 und 6.0 mm)
- Das zusätzliche Druckkompensationsset beinhaltet einen Membranfilter mit 0.2 μm großen Poren und erlaubt einen sterilen Druckausgleich
- Nicht verwendete Anschlüsse können mit einer Blindkappe versiegelt werden (15123937)
- Komponenten sind komplett austauschbar und mit Schraubverschlüssen mit sowohl zwei als auch drei Anschlüssen kompatibel
- Schraubverschlüsse und Komponenten sind bis zu 140 °C temperaturbeständig
- Autoklavierbar und spülmaschinenfest
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für chemische und biotechnologische Labore |
| Gewindegröße | 14 mm |
| Enthält | Roter PTFE-beschichteter Einsatz |
| Produkttyp | GL14-Schraubverschluss |