Learn More
BOLA GL-Belüftung
Artikelnummer. 15259523
Ansicht ändern
Click to view available options
Probenvolumen:
0,2 μL
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Probenvolumen Packungsgröße
15259523 0,2 μL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15259523 Lieferant BOLA Lieferanten-Nr. N169718
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.20 CHF
    43.55 CHF / 1 Stück
    Sparen 23.65 CHF
    35% Rabatt
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
GL-Aeration Filterporengröße: 0,20 μm
Filter mit PTFE-Membran und flexiblem Schlauch, Schraubverschluss aus PPS für GL-Gewinde.
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Porengröße 0,2 μm
Sterilität Unsteril
Durchmesser (metrisch) 33 mm
Probenvolumen 0,2 μL