Learn More
BOLA GL 2-Wege-Absperrhähne EX
Artikelnummer. 10365944
Ansicht ändern
Click to view available options
Verschlussgröße:
GL25
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Verschlussgröße Packungsgröße
10365944 GL25 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10365944 Lieferant BOLA Lieferanten-Nr. E 71225
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    169.97 CHF
    103.99 CHF / 1 Stück
    Sparen 65.98 CHF
    38% Rabatt
Verfügbar ab: 07-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
GL 2-Wege-Absperrhähne EX PTFE-EX, zylindrischer Absperrhahnstopfen und GL-Schraubanschlüsse, Typ: 2-Wege, gerade Bohrung
  • Zweiwegehahn aus leitfähigem PTFE-EX mit gerader Bohrung und zwei Anschlüssen mit GL-Gewinde oder Dreiwegehahn mit L- oder T-förmiger Bohrung und drei Anschlüssen mit GL-Gewinde.
  • Zylindrischer Absperrhahn aus leitfähigem PTFE-EX für gute Dichtheit, Absperrventil mit Markierung der Durchflussrichtung.
  • Griff aus rotem PP.
  • Geeignet für Drücke bis maximal 6 bar, geeignet für Vakuum.
  • Verbindung von Schläuchen oder Rohren mit BOLA Laborschraubverbindungen EX Die
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 8 mm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Länge (metrisch) 78 mm
Verschlussgröße GL25
Breite (metrisch) 40 mm
Zertifizierung/Konformität FDA