Learn More
Gilson™ TRACKMAN (VE=1), Duo-Platten Pipettier-Tracker
Pipettier-Tracker mit zwei Platten und geringer Stellfläche, steigert die Produktivität und beseitigt Fehlerpotenzial
Marke: Gilson™ F70301
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- Wechseln Sie die Plattengröße ganz einfach auf demselben Gerät.
- Die Timer-Funktion ermöglicht die freihändige Bedienung, und es ist ein optionales Fußpedal für die freihändige Steuerung verfügbar.
- Der langlebige Akku ermöglicht einen kabellosen Betrieb von bis zu acht Stunden, sodass Sie Ihren TRACKMAN überall hin mitnehmen können.
- Der Zweiplatten-Tracker beleuchtet den Pipettierweg, damit beim Pipettieren teurer Proben nichts verloren geht.
- Kann mit Mikrotiterplatten mit 96 und 384 Wells sowie mit Einzel- und Mehrkanalpipetten verwendet werden.
Spezifikation
All Pipettes with Tips Mounted | |
16 | |
Langlebige Batterie |
Polypropylene | |
96- und 384-Well-Mikrotiterplatten, Ein- und Mehrkanalpipette |