Learn More
Gilson™ Sicherheitsaspirationsstation
Alle ansehen Gilson Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Schlauchverbinder
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Geschlossene, eigenständige Einheit zur Vermeidung von Kontaminationsgefahren.
- Kompaktes Design mit einstellbarer Geschwindigkeit für schnelle Ansaugung
- Immer einsatzbereit durch einfaches Drücken der Grifftaste
- Der Griff bietet Platz für verschiedene Arten von Verbindungsstücken zum Ansaugen aus einer Vielzahl von Gefäßen
- Praktische Kupplung für schnelles Entleeren der Flasche
- Der hydrophobe Inline-Filter fängt Aerosole auf
- Zwei Griffe lassen sich mit dem Y-förmigen Verbindungsstück verbinden
- Der Motor startet nur, wenn der Vakuumdruck abfällt
- Die Pegelerkennung verhindert einen Überlauf
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Schlauchverbinder |
| Farbe | Klar |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Gilson-sichere Aspirationsstation |
| Menge | Je 1 |