Learn More
Gilson™ MACROMAN™ Pipette Controller Accessory, Pipette Mount
Artikelnummer. 15665285 Alle ansehen Gilson Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Pipette Mount
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Packungsgröße
15665285 Pipette Mount 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15665285 Lieferant Gilson™ Lieferanten-Nr. F1077505
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17.20 CHF
    16.50 CHF / 1 Stück
    Sparen 0.70 CHF
    4% Rabatt
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Efficient solution for pipetting up to 100mL at once
  • Pipette mount is used with MACROMAN™ Pipette Controller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Pipette Mount
Zur Verwendung mit (Geräte) Macroman Pipettierhilfe
Menge 1/Cs.
Gewährleistung 1 Jahr