Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ Tipack™ Filterspitzen
Entwickelt für die strengsten Anforderungen in verschiedenen Bereichen und Anwendungen, etwa PCR, Molekularbiologie und Zelltechnologie. Gilson™ PIPETMAN™ Tipack™ Filterspitzen wurden so gestaltet, entwickelt und hergestellt, dass sie perfekt auf Gilson Pipetten passen. Sie tragen entscheidend zur Vermeidung von Kontaminationen durch Aerosole bei.
Marke: Gilson™ F171803
156.88 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24310" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Optimierte Geometrie und reines Polypropylen sorgen für vollständige Dispensierung und gleichbleibende Ergebnisse.
- Garantierte Präzision und Genauigkeit
- Kein Kontaminationsrisiko: Die Spitzen werden im Reinraum gefertigt.
- Sterilisiert durch Gammastrahlung: Indikatorpunkte auf Gilson Produkten wechseln bei der Sterilisation irreversibel die Farbe.
- Garantiert frei von DNA, RNA, DNase, RNase, ATP, Pyrogenen und Spurenmetallen
- Rückverfolgbarkeit von der Form bis zum Labortisch garantiert
- Einfache Identifizierung durch farbcodierte Verpackung
Spezifikation
100 bis 1200 μl | |
Steril | |
Not Autoclavable | |
3,31 in. | |
DNA free, RNA free, RNAse free, DNAse free, ATP free, Endotoxin free | |
Racks | |
960 (10x96) | |
Single-use | |
Pipetman Tipack | |
100 μL, 1000 μL |
Gefiltert | |
klar | |
DF1200ST | |
8,4 cm | |
Universal Fit | |
Standard | |
Air Displacement Tips | |
Yes | |
Polypropylen |