Learn More
Gilson™ PIPETMAN Neo Mehrkanalpipetten
Alle ansehen Gilson Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
20 bis 200 μl
2 bis 20 μl
Anzahl Kanäle:
8
12
Modell:
P12x200N
P12x20N
P8x200N
P8 x 20 N
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Einfach abnehmbarer Spitzenabwerfer mit autoklavierbarem Unterteil
- Bauweise des Innenraums für Ausübung gleichen Drucks auf alle Kolben, um konstanten Volumenstand in allen Kanälen zu gewährleisten
- Griff aus PVDF zur Minimierung der Handerwärmung beim Pipettieren und beständig gegen aggressive Chemikalien
- Gilson Trident und der einzigartige Abstandhalter bewirken schrittweisen Abwurf mit gestaffeltem Spitzenabwurf und folglich geringerem Kraftaufwand
- Sicherer Sitz für Spitzen der meisten Marken in einzigartigem Spitzenhalter
- Lieferbar als 8- und 12-Kanal-Modell
Bestellinformation
Trade-In-Programm verfügbar. Ausführliche Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fisher Scientific Kundendienstvertreter.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Modell | P12x20N |
| Anzahl Kanäle | 12 |
| Produktlinie | Pipetman Neo |
| Typ | Mehrkanalpipette |
| Volumen (metrisch) | 2 bis 20 μl |
| Gewährleistung | 1 Jahr |