Learn More
Gilson™ PIPETMAN Neo Mehrkanalpipetten
Hervorragende Ausgewogenheit zwischen Ergonomie und Präzision. Gilson™ PIPETMAN Neo™ Mehrkanalpipetten beaufschlagen alle Kolben mit demselben Druck und sichern so eine gleichbleibende Volumenzufuhr über alle Kanäle.
Marke:  Gilson™ F14404
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10554485
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Einfach abnehmbarer Spitzenabwerfer mit autoklavierbarem Unterteil
  • Bauweise des Innenraums für Ausübung gleichen Drucks auf alle Kolben, um konstanten Volumenstand in allen Kanälen zu gewährleisten
  • Griff aus PVDF zur Minimierung der Handerwärmung beim Pipettieren und beständig gegen aggressive Chemikalien
  • Gilson Trident und der einzigartige Abstandhalter bewirken schrittweisen Abwurf mit gestaffeltem Spitzenabwurf und folglich geringerem Kraftaufwand
  • Sicherer Sitz für Spitzen der meisten Marken in einzigartigem Spitzenhalter
  • Lieferbar als 8- und 12-Kanal-Modell
Bestellinformation
Trade-In-Programm verfügbar. Ausführliche Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fisher Scientific Kundendienstvertreter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
12
Mehrkanalpipette
1 Jahr
P12x200N
Pipetman Neo
20 bis 200 μl
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gilson™ PIPETMAN Neo Mehrkanalpipetten > Model P12x200N; 20 - 200μL