Learn More
Gilson™ PIPETMAN M Einkanalpipetten
Alle ansehen Gilson Produkte
Click to view available options
Modell:
P100M
P10M
P200M
P20M
Volumen (metrisch):
0,5 bis 10 μl
20 bis 200 μl
2 bis 20 μl
5 bis 100 μl
Zur Verwendung mit (Geräte):
D10, DL10, DF10ST, DFL10ST Pipettenspitze
D1000, D1200, DF1000ST, DF1200ST Pipettenspitze
D200, D300, DF200ST, DF300ST Pipettenspitze
D200, DF30ST Pipettenspitze
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Ergonomische Pipettierlösung mit GLP-Funktionen, die jedes Labor benötigt
- Motorisierter Kolben mit einstellbarer Drehzahl, die mit unterschiedlich dichten Lösungen kompatibel ist
- Fest einstellbares Volumen zur Vermeidung von Ungenauigkeiten
- Die farblich gekennzeichneten Drucktasten entsprechen den jeweiligen Spitzenpackungen
- Servicealarm-Erinnerungen
- Die einzigartige Konstruktion der Spitzenhalter sorgt für einen sicheren Sitz der meisten Spitzenmarken
- Vier wichtige Pipettiermodi – Umkehr, Mischen, Wiederholen und Pipettieren –, um Ihre Anwendung optimal zu unterstützen
- Die Pipette kann während des Ladevorgangs verwendet werden, um Engpässe und Ausfallzeiten zu vermeiden
- Das leistungsfähige Pipettenkarussell fasst bequem bis zu 5 PIPETMAN M Pipetten auf einmal und belädt sie mit 80% ihrer Füllkapazität in weniger als einer Stunde
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit | D-200, D-300, DF200ST, DF300ST Pipette Tip |
| Modell | P200M |
| Anzahl Kanäle | 1 |
| Produktlinie | Pipetman M |
| Typ | Pipette |
| Volumen (metrisch) | 20 bis 200 μl |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | D200, D300, DF200ST, DF300ST Pipettenspitze |
| Enthält | Vollmotorisierter Kolben, farbcodierter Druckknopf, universeller Spitzenhalter |