Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ M Mehrkanalpipetten
Artikelnummer. 15580500 Alle ansehen Gilson Produkte
Click to view available options
Anzahl Kanäle:
1
8
12
Modell:
P10ml M
P1200M
P12x100M
P12x10M
P12x1200M
P12x200M
P12x20M
P12x300M
P300M
P5000M
P8x100M
P8x10M
P8x1200M
P8x200M
P8x20M
P8x300M
Volumen (metrisch):
0,5 bis 10 μl
1 bis 10 ml
1 bis 20 μl
10 bis 10 μl
100 bis 1200 μL
10 bis 100 μl
10 bis 300 μl
20 bis 300 μL
20 bis 200 μl
50 bis 1200 μl
500 bis 5000 μL
Kompatible Spitzen:
D10-, DL10-, DF10,, DFL10-Spitzen
D10-, DL10-, DF10. oder DFL10-Spitzen
D1000, DF1000, D1200, DF1200
D10 ml
D1200
D200
D200, DF200, D300, DF300
D200-, D300-, DF100ST-, DF200ST-, DF300ST-Spitzen
D5000
DF100
DF1200
DL10-, DF30ST-, D200-Spitzen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15580500
Marke: Gilson™ F81027
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Der motorisierte Kolben sorgt für nahezu konstantes Pipettieren unabhängig vom Anwender und minimiert Schmerzen durch einseitige Dauerbelastung (RSI-Syndrom)
  • Motorisierter Kolben mit einstellbarer Drehzahl, die mit unterschiedlich dichten Lösungen kompatibel ist
  • Fest einstellbares Volumen zur Vermeidung von Ungenauigkeiten
  • Die farblich gekennzeichneten Drucktasten entsprechen den jeweiligen Spitzenpackungen
  • Servicealarm-Erinnerungen
  • Die einzigartige Konstruktion der Spitzenhalter sorgt für einen sicheren Sitz der meisten Spitzenmarken
  • Vier wichtige Pipettiermodi (Umkehr, Mischen, Wiederholen und Pipettieren), um Ihre Anwendung optimal zu unterstützen
  • Die Pipette kann während des Ladevorgangs verwendet werden, um Engpässe und Ausfallzeiten zu vermeiden
  • Konzipiert für gleichmäßigen Druck auf jeden Kolben, um eine konstante Befüllung aller Kanäle zu gewährleisten
  • Das leistungsfähige Pipettenkarussell fasst bequem bis zu 5 PIPETMAN M Pipetten auf einmal und belädt sie mit 80% ihrer Füllkapazität in weniger als einer Stunde
  • Gilson Trident und der einzigartige Abstandhalter verteilen die Abwurfkräfte gleichmäßig auf jede Spitze, wodurch die zum Abwerfen der Spitzen erforderliche Kraft reduziert wird
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kompatible Spitzen DL10-, DF30ST-, D200-Spitzen
Farbe Yellow
Modell P8x20M
Anzahl Kanäle 8
Produktlinie Pipetman
Typ Pipette
Volumen (metrisch) 1 bis 20 μl
Fingerhandschuh Ergonomisch
Gewährleistung 1 Jahr